Läs mer
R&D Systems™ Mouse Wnt-5b (AAH10775.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18784367
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18784367
Brand: R&D Systems™ RDC3725
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen Wnt-5b
Tillträdesnummer AAH10775.1
Gen-ID (Entrez) 81029
Gene Alias MGC2648, protein Wnt-5b, wingless-type MMTV integration site family, member 5B, Wnt5b, WNT-5B protein
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Kvantitet 10 μg