missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Mouse Wnt-8a (NP_033316.2) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | Wnt-8a |
| Tillträdesnummer | NP_033316.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 7478 |
| Gene Alias | protein Wnt-8a, Protein Wnt-8d, wingless-type MMTV integration site family, member 8A, Wnt8a, WNT8DWNT8d |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Mouse |
| Kvantitet | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?