Läs mer
R&D Systems™ Mouse Wnt-9b (NP_035849.3) VersaClone cDNA
Produktkod. 18761027
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18761027 10 μg
1 options
Produktkod. 18761027 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 SEK
    2947.35 SEK / 10µg
    Save 172.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Specifikationer
Gen NEURL
Tillträdesnummer NP_035849.3
Gen-ID (Entrez) 9148
Gene Alias h-neu, h-neuralized 1, neu, neu-1, neuralized (Drosophila)-like, neuralized homolog (Drosophila), neuralized-like protein 1 A, NEURL1A, NEURL1neuralized-like (Drosophila), RING finger protein 67, RNF67bA416N2.1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Kvantitet 10 μg