Läs mer
- Home
- Products
- Immunanalysreagenser och -kit
- Singleplex och Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems™ Mouse XL Cytokine Luminex™ Performance Premixed Kit
R&D Systems™ Mouse XL Cytokine Luminex™ Performance Premixed Kit
Produktkod. 18482500
Change view
Kvantitet:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
44 product options available for selection
| Produktkod. | Kvantitet |
|---|---|
| 18482500 | 45 Plex |
| 18431820 | 11 Plex |
| 18412620 | 12 Plex |
| 18790747 | 5 Plex |
| 18730827 | 42 Plex |
| 18791007 | 20 Plex |
| 18781847 | 9 Plex |
| 18712737 | 27 Plex |
| 18753407 | 13 Plex |
| 18791527 | 23 Plex |
| 18713667 | 3 Plex |
| 18712407 | 40 Plex |
| 18730047 | 31 Plex |
| 18754307 | 41 Plex |
| 18781007 | 30 Plex |
| 18742007 | 10 Plex |
| 18723247 | 22 Plex |
| 18780747 | 39 Plex |
| 18741627 | 44 Plex |
| 18744707 | 18 Plex |
| 18763667 | 7 Plex |
| 18744377 | 2 Plex |
| 18743937 | 28 Plex |
| 18771397 | 6 Plex |
| 18700827 | 36 Plex |
| 18712827 | 33 Plex |
| 18790567 | 17 Plex |
| 18783757 | 32 Plex |
| 18701717 | 19 Plex |
| 18753177 | 34 Plex |
| 18761117 | 43 Plex |
| 18750177 | 14 Plex |
| 18792727 | 29 Plex |
| 18730477 | 21 Plex |
| 18764307 | 38 Plex |
| 18754707 | 26 Plex |
| 18712547 | 25 Plex |
| 18764377 | 15 Plex |
| 18764217 | 4 Plex |
| 18774637 | 35 Plex |
| 18733507 | 8 Plex |
| 18722827 | 16 Plex |
| 18763017 | 37 Plex |
| 18750747 | 24 Plex |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
18482500
Leverantör
R&D Systems™
Leverantörsnummer
FCSTM2045
-
90610.00 SEK
85711.50 SEK / 1 uppsättningar
Save 4898.50 SEK
5% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 45 Plex |
| Art | Mouse |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |