Läs mer
R&D Systems™ Mouse XL IL-13, Luminex™ Performance Assay
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 sats |
| Art | Mouse |
| Gen-ID (Entrez) | 3596 |
| Synonym | ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |