Läs mer
R&D Systems™ Mouse XL IL-15, Luminex Performance Assay
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 sats |
| Art | Mouse |
| Gen-ID (Entrez) | 3600 |
| Synonym | IL15, IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |