Läs mer
R&D Systems™ Mouse XL IL-21, Luminex™ Performance Assay
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 sats |
| Art | Mouse |
| Gen-ID (Entrez) | 59067 |
| Synonym | CVID11, IL21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |