Läs mer
R&D Systems™ Mouse XL IL-7, Luminex™ Performance Assay
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 sats |
| Art | Mouse |
| Gen-ID (Entrez) | 3574 |
| Synonym | IL7, IL-7interleukin-7, interleukin 7, Lymphopoietin-1, PBGF |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |