Läs mer
R&D Systems™ MouseWnt-6 (NP_033552.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18700757
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18700757 10 μg
1 options
Produktkod. 18700757 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 SEK
    3750.60 SEK / 10µg
    Save 214.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Gen Wnt-6
Tillträdesnummer NP_033552.2
Gen-ID (Entrez) 7475
Gene Alias protein Wnt-6, wingless-type MMTV integration site family, member 6, Wnt6
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Mouse
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg