missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Moxalactam sodium salt, MedChemExpress

Produktkod. 16492276
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1484

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Moxalactam (Latamoxef) sodium salt is a synthetic oxa-β-lactam antibiotic. Moxalactam sodium salt has a broad spectrum of activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. Moxalactam sodium salt inhibits production of β-lactamases.

Moxalactam (Latamoxef) sodium salt is a synthetic oxa-β-lactam antibiotic. Moxalactam sodium salt has a broad spectrum of activity against Gram-positive and Gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. Moxalactam sodium salt inhibits production of β-lactamases.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Moxalactam sodium salt
Fysisk form Powder
CAS 64953-12-4
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H18N6Na2O9S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Latamoxef sodiumLamoxactam sodiumLY-127935 sodium
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (177.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (110.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CO[C@]2([H])[C@](OC)(NC([C@H](C(O[Na])=O)C4=CC=C(O)C=C4)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 564.44
Formel vikt 564.44
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.