missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Moxalactam Sodium Salt (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxalactam Sodium Salt(Mixture of diastereomers) |
| CAS | 64953-12-4 |
| Molekylformel | C20H18N6Na2O9S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (6R,7R)-rel-7-[[-Carboxy(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Disodium Salt, 6059S, Antibiotic 6059S, Disodium Latamoxef, Latamoxef Sodium, Festamoxin, LY 12735, LY 127935, Moxalactam Disodium, S 6059, Shiomarin, Shionogi 6059S |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N6O9S.2Na/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9;;/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2/t12?,18-,20+;;/m1../s1 |
| LEDER | [Na+].[Na+].CO[C@]1(NC(=O)C(C(=O)[O-])c2ccc(O)cc2)[C@H]3OCC(=C(N3C1=O)C(=O)[O-])CSc4nnnn4C |
| IUPAC-namn | disodium;(6R,7R)-7-[[2-carboxylato-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 564.44 |
| Formel vikt | 564.0651 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?