Läs mer
Moxifloxacin Hydrochloride-13CD3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxifloxacin Hydrochloride-13CD3 |
| CAS | 1246816-75-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 13C H21 D3 F N3 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid-13CD3 Hydrochloride, BAY-12-8039-13CD3, Actira-13CD3, Avalox-13CD3, Proflox-13CD3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24FN3O4.ClH/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H/t11-,16+;/m0./s1/i1+1D3; |
| LEDER | O=C1C2=CC(F)=C(N3C[C@@H](CCCN4)([H])[C@@H]4([H])C3)C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=C2N(C5CC5)C=C1C(O)=O.Cl |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-(methoxy-13C-d3)-7-((4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 405.45 |
| Visa mer |