Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Moxifloxacin hydroklorid
Produktkod. 15595986 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15595986 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15595986 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 457960010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 SEK
    2457.65 SEK / 1g
    Save 312.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Moxifloxacinhydroklorid, CAS # 186826-86-8, är en bredspektrumförening med antibakteriell aktivitet mot både grampositiva och gramnegativa bakterier. Det visar också hämmande aktivitet mot topoisomeras II.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Moxifloxacinhydroklorid är en fjärde generationens syntetiska fluorokinolonförening med antibakteriell aktivitet mot både grampositiva och gramnegativa bakterier
•Det visar också en hämmande aktivitet mot topoisomeras II
•Moxifloxacinhydroklorid kan binda till och hämma både bakteriella enzymer DNA-gyras (topoisomeras II) och topoisomeras IV, vilket resulterar i DNA-replikation och reparationshämning och inducerar således celldöd hos känsliga bakteriearter
•Moxifloxacin har 100 gånger högre affinitet för bakteriellt DNA-gyras jämfört med DNA-gyras från däggdjur
Användningsområden
•Moxifloxacinhydroklorid har en högre antigram-positiv aktivitet jämfört med andra fluorokinoloner som ciprofloxacin och ofloxacin
•Det har immunsuppressiv aktivitet som hämmar proliferationen av alla klasser av lymfocyter, vilket kan inducera apoptos av antigenpresenterande T-celler
•Det är ett cytostatiskt antracendion som kan interkalera DNA, vilket ökar förekomsten av dubbelsträngsbrott genom att stabilisera det klyvbara komplexet av topoisomeras II och DNA
•Denna förening visar anticanceraktivitet i vissa djurmodeller som uppvisar leukemi
•Moxifloxacin undersöks för behandling av multiresistenta tuberkulosstammar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moxifloxacin hydrochloride
Typ Moxifloxacin hydroklorid
CAS 186826-86-8
Smältpunkt 324,0 °C till 325,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Vatten Max 5% .
Kvantitet 1 g
Molekylformel C21H25ClFN3O4
InChI-nyckel IDIIJJHBXUESQI-DFIJPDEKSA-N
LEDER COC1=C2C(=CC(=C1N3CC4CCCNC4C3)F)C(=O)C(=CN2C5CC5)C(=O)O.Cl
IUPAC-namn 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-oktahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyklopropyl-6-fluoro-8-metoxi-4-oxokinolin-3-karboxylsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 437.896
PubChem CID 101526
ChEBI CHEBI:7008
Formel vikt 437.89
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Moxifloxacin hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Moxifloxacin hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.