Läs mer
Moxifloxacin Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Moxifloxacin Hydrochloride (BAY 12-8039) is an oral 8-methoxyquinolone antimicrobial for use in the treatment of acute bacterial sinusitis, acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis, and community-acquired pneumonia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxifloxacin Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 186826-86-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H25ClFN3O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BAY 12-8039 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (70.79 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (38.07 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |