Läs mer
Moxifloxacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Moxifloxacin Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxifloxacin Isopropyl Ester |
| CAS | 1585176-91-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Moxifloxacin Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H30 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30FN3O4/c1-13(2)32-24(30)17-11-28(15-6-7-15)20-16(22(17)29)9-18(25)21(23(20)31-3)27-10-14-5-4-8-26-19(14)12-27/h9,11,13-15,19,26H,4-8,10,12H2,1-3H3/t14-,19+/m0/s1 |
| LEDER | COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)OC(C)C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Visa mer |