Läs mer
Moxifloxacin, MedChemExpress
Beskrivning
Moxifloxacin is an orally active 8-methoxyquinolone antimicrobial for use in the treatment of acute bacterial sinusitis, acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis, and community-acquired pneumonia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxifloxacin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 151096-09-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24FN3O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (249.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N(C4)C[C@]5([H])[C@@]4([H])CCCN5)=C3OC)C1=O)O |
| Visa mer |