Läs mer
Moxifloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxifloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24FN3O4/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28)/t11-,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 401.1751 |
| Procent renhet | >95% |