Läs mer
Moxisylyte hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16412349
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16412349 1 g
16408766 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16412349 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1435
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moxisylyte hydrochloride
CAS 964-52-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H26ClNO3
Kvantitet 1 g
Synonym Thymoxamine hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (158.31 mM) ∣DMSO : 20 mg/mL (63.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1=C(OCCN(C)C)C=C(C)C(OC(C)=O)=C1)C.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 315.84
Formel vikt 315.84
Procent renhet 99.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation