Läs mer
Moxisylyte Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxisylyte Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3.ClH/c1-11(2)14-10-15(20-13(4)18)12(3)9-16(14)19-8-7-17(5)6;/h9-11H,7-8H2,1-6H3;1H |
| Formel vikt | 315.1601 |