Läs mer
Moxonidin, LoGiCal
Produktkod. 30462630
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462630 10 mg
1 options
Produktkod. 30462630 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1278.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moxonidine
CAS 75438-57-2
Analyt- eller komponentnamn Moxonidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H12 Cl N5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
IUPAC-namn N-(4-kloro-6-metoxi-2-metylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 241.68
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 241,073 g/mol