Läs mer
Moxonidine, MedChemExpress
Beskrivning
Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxonidine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 75438-57-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H12ClN5O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BDF5895 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |