Läs mer
Moxonidin, Mikromol™
Produktkod. 18022080
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18022080 250 mg
1 options
Produktkod. 18022080 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1278.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Moxonidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moxonidine
CAS 75438-57-2
Analyt- eller komponentnamn Moxonidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H12 Cl N5 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
LEDER COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
IUPAC-namn N-(4-kloro-6-metoxi-2-metylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imin
Molekylvikt (g/mol) 241.68
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 241,073 g/mol