Läs mer
Moxonidin, TRC
Produktkod. 30133687
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133687 250 mg
30137265 50 mg
30041002 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM745800250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75438-57-2
Molekylformel C9 H12 Cl N5 O
Molekylvikt (g/mol) 241.68
Synonym Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, 5-Pyrimidinamine, 4-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-, 4-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-5-pyrimidinamine, (4-Chloro-6-methoxy-2-methyl-pyrimidin-5-yl)-imidazolidin-2-ylidene-amine, 2-(6-Chloro-4-methoxy-2-methylpyrimidin-5-ylamino)-2-imidazoline, BDF 5895, BE 5895, Cynt, LY 326869, Lomox, Moxogamma, Moxon, Norcynt, Normoxocin, Nucynt, Physiotens
IUPAC-namn N-(4-kloro-6-metoxi-2-metylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imin
LEDER COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Moxonidine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
Formel vikt 241.073