Läs mer
Moxonidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxonidine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15) |
| Formel vikt | 241.073 |