Läs mer
Mozavaptan, MedChemExpress
Beskrivning
Mozavaptan shows ∼85-fold selectivity for V2 receptor over V1 receptor (IC50 of 1.2 μM), and can antagonize the antidiuretic action of arginine vasopressin (AVP) in vivo. Mozavaptan has the potential for hyponatremia, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH), and congestive heart failure treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mozavaptan |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 137975-06-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H29N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | OPC-31260 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.2 mg/mL (14.50 mM; Need warming) |
| Visa mer |