Learn More
Mozavaptan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Mozavaptan |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29N3O2/c1-19-9-4-5-10-22(19)26(31)28-21-16-14-20(15-17-21)27(32)30-18-8-13-24(29(2)3)23-11-6-7-12-25(23)30/h4-7,9-12,14-17,24H,8,13,18H2,1-3H3,(H,28,31) |
| Formel vikt | 427.226 |