Läs mer
Welch-Ilmvac™ Torra, oljefria, enstegs direktdrivna membranpumpar, ultimat tryck< 75 Mbar
Handla allt Welch Ilmvac ProdukterBeskrivning
- Produkttyp: Membranpump
- Oljefri: Ja
- Antal etapper: En
- Drivtyp: Direct Drive
- Sluttryck: Mindre än 75 Mbar
- Strömförsörjning: 230V, 50/60Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Motortyp | Direct Drive |
| Inkluderar | Avgasljuddämpare |
| Elektriska krav | 230 V |
| Djup (metriskt) | 380 mm |
| Modell | MP 1201 E |
| Bullernivå | <44 dB |
| Wattal | 370 w |
| Vikt (metrisk) | 18.3 kg |
| Produktlinje | Oljefri membranpump |
| Flödeshastighet | 138/151 l/min. |
| Visa mer |