Läs mer
Welch™ MP 301 V vakuumpump
Produktkod. 11842243 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Djup (metriskt):
380 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
11842243 380 mm Varje
1 options
Produktkod. 11842243 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 411744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32955.00 SEK
    28232.25 SEK / Paket med 1
    Save 4722.75 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Beprövad membranteknologi erbjuder en dubbel fördel för användaren
  • Låg vikt och utmärkt ergonomi
  • Beprövad membranteknologi erbjuder en dubbel fördel för användaren
  • PÅ/AV-brytare och intern skyddsvärmebrytare för motor, nätkabel och stickpropp
  • Bärhandtag
  • Vibrationsisolerande fötter
  • MP-modeller kommer med och avgasljuddämpare
  • MPC modeller levereras med en gasballastventil
  • analytiskt rent, oljefritt vakuum
  • Användarvänlig
  • Lätt vikt, robust design
  • Designad för permanent drift
  • Underhållsfritt drivsystem och beprövad lång membranlivslängd
  • Minimal driftvibration
  • Brett vakuum- och flödesområde för att matcha applikationen
  • Överlägsen kemisk resistens (MPC modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Motorhastighet 38/41 l/min.
Elektriska krav 230 V
Djup (metriskt) 380 mm
Modell MP 301 V
Wattal 370 w
Vikt (metrisk) 18.3 kg
Flödeshastighet 38/41 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 170 mm
Total bredd (metrisk) 230 mm
Pumptyp Vakuumpump
Maximalt tryck <1 mbar
Spänning 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.