Läs mer
Welch™ MP 301 Z Vacuum Pump
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Djup (metriskt):
265 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Standard dry vacuum pump
- Max Pressure: 8bar
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 265 mm |
| Modell | MP 301 Z |
| Vikt (metrisk) | 11.2 kg |
| Flödeshastighet | 38/41 L/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (metrisk) | 169 mm |
| Total bredd (metrisk) | 230 mm |
| Pumptyp | Vacuum Pump |
| Maximalt tryck | 8 mbar |
| Spänning | 230 V |