Läs mer
Welch™ MP 601 E Membranpump
Produktkod. 11852243 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Djup (metriskt):
265 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11852243
Brand: Welch™ 411721
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pumpar för standardapplikationer. Welch Ilmvac™ MP 601 E Vakuumpumpar har utvecklats specifikt för att möta kravet på oljefri vakuumgenerering.
  • Låg vikt och utmärkt ergonomi
  • Beprövad membranteknologi erbjuder en dubbel fördel för användaren
  • PÅ/AV-brytare och intern skyddsvärmebrytare för motor, nätkabel och stickpropp
  • Bärhandtag
  • Vibrationsisolerande fötter
  • MP-modeller kommer med och avgasljuddämpare
  • MPC modeller levereras med en gasballastventil
  • analytiskt rent, oljefritt vakuum
  • Användarvänlig
  • Lätt vikt, robust design
  • Designad för permanent drift
  • Underhållsfritt drivsystem och beprövad lång membranlivslängd
  • Minimal driftvibration
  • Brett vakuum- och flödesområde för att matcha applikationen
  • Överlägsen kemisk resistens (MPC modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Motorhastighet 63/70 l/min.
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz 180 w
Djup (metriskt) 265 mm
Modell MP 601 E
Wattal 180 w
Vikt (metrisk) 11.2 kg
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 170 mm
Total bredd (metrisk) 230 mm
Pumptyp Membranpump
Maximalt tryck <75 mbar
Spänning 230 V