Läs mer
Welch™ MP 601 T Vakuumpump
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Flödeshastighet:
75/81 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Låg vikt och utmärkt ergonomi
- Ultimat vakuum från 75 till 1 mbar och maximala flödeshastigheter upp till 138 l/min.
- Beprövad membranteknologi erbjuder en dubbel fördel för användaren
- PÅ/AV-brytare och intern skyddsvärmebrytare för motor, nätkabel och stickpropp
- Bärhandtag
- Vibrationsisolerande fötter
- MP-modeller kommer med och avgasljuddämpare
- MPC modeller levereras med en gasballastventil
- analytiskt rent, oljefritt vakuum
- Användarvänlig
- Lätt vikt, robust design
- Designad för permanent drift
- Underhållsfritt drivsystem och beprövad lång membranlivslängd
- Minimal driftvibration
- Brett vakuum- och flödesområde för att matcha applikationen
- Överlägsen kemisk resistens (MPC modeller)
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 230 V |
| Djup (metriskt) | 380 mm |
| Modell | MP 601 T |
| Wattal | 370 w |
| Vikt (metrisk) | 18.3 kg |
| Flödeshastighet | 75/81 l/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (metrisk) | 170 mm |
| Total bredd (metrisk) | 230 mm |
| Pumptyp | Vakuumpump |
| Visa mer |