Läs mer
Cole-Parmer™ MP-800-serien Stuart™ Automatisk digital smältpunktsapparat
Produktkod. 15543675
Change view
Modell:
SMP50
SMP50 med IQOQ-dokumentation
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15543675 SMP50 Varje
15553675 SMP50 med IQOQ-dokumentation Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15543675 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0301302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85190.00 SEK
    76313.12 SEK / Paket med 1
    Save 8876.88 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Använd denna MP-800-serien Stuart Automatisk digital smältpunktsapparat för att exakt identifiera smältpunkten med avancerad digital bildbehandling.
Producerar en högupplöst video av provets smälta. Stuart™ Automatisk smältpunkt gör det möjligt för den intelligenta smältalgoritmen att identifiera de minsta förändringarna i provet, och därmed noggrant och pålitligt bestämma smältpunkten för upp till tre prover samtidigt.
  • Kom igång snabbt intuitiv —installation och navigering på en stor 7-tums färgpekskärm.
  • Öka produktiviteten —analysera tre prover samtidigt.
  • 8 GB lagringsutrymme rymmer cirka 300 smältfiler inklusive videor.
  • Ställ in ramphastighet från 0,1 till 20 °C i steg om °0,1 C.
  • Avancerade funktioner med ett välbekant gränssnitt gör detta till den idealiska smältpunktsapparaten för dina läkemedels-, råmaterial- och kvalitetskontrollapplikationer.
  • Installationen är enkel med det intuitiva menysystemet, baserat på en Android™ plattform.
  • Ta mätningar, visa resultat, spara program, konfigurera användarinloggningar och mer.
  • Osäker på smälttemperaturen? Använd snabbrampläget för att ta en snabb skanning av hela temperaturområdet.
  • Titta på smältningen på den stora 7 tum. (17,8 cm) pekskärm, eller ställ in enheten och gå iväg och se en video av smältan senare.
  • Ladda ner videor och rapporter till a USB flash-enhet eller använd den valfria skrivaren för direkt utskrift av resultat.
  • Lagrade videoresultat inkluderar en temperaturstämpel av den infångade smälttemperaturen.
  • Förvaringsfack för oanvända kapillärer inkluderar en glasskärare för att öppna kapillärer som är stängda i båda ändar.
  • Det finns också ett område för att hålla tre preparerade provkapillärer säkert borta från värmekällan.
Specifikationer
Produkttyp Digital smältpunktsapparat
Spänning 120/230 V
Djup (engelska) 14,2 tum
Djup (metriskt) 360 mm
Visningstyp 17,78 cm HD Färg
Elektriska krav 120/230 V, 50/60 Hz
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 164 mm
Håller 3 prover samtidigt
Inkluderar 8 GB lagring ombord
Modell SMP50
Upplösning 0,1 °C (temperaturupplösning)
Sensorer PT1000 Platina motstånd
Temperaturområde (engelska) Ambient till 752 °F
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 400 °C
Vikt (metrisk) 4.6 kg
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Frekvens 50/60 Hz