Läs mer
Cole-Parmer™ MP-800-serien Stuart™ Automatisk digital smältpunktsapparat
Produktkod. 15553675
Change view
Modell:
SMP50
SMP50 med IQOQ-dokumentation
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15553675 SMP50 med IQOQ-dokumentation Varje
15543675 SMP50 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15553675 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0301303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85980.00 SEK
    80516.28 SEK / Paket med 1
    Save 5463.72 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Använd denna MP-800-serien Stuart Automatisk digital smältpunktsapparat för att exakt identifiera smältpunkten med avancerad digital bildbehandling.
Producerar en högupplöst video av provets smälta. Stuart™ Automatisk smältpunkt gör det möjligt för den intelligenta smältalgoritmen att identifiera de minsta förändringarna i provet, och därmed noggrant och pålitligt bestämma smältpunkten för upp till tre prover samtidigt.
  • Kom igång snabbt intuitiv —installation och navigering på en stor 7-tums färgpekskärm.
  • Öka produktiviteten —analysera tre prover samtidigt.
  • 8 GB lagringsutrymme rymmer cirka 300 smältfiler inklusive videor.
  • Ställ in ramphastighet från 0,1 till 20 °C i steg om °0,1 C.
  • Avancerade funktioner med ett välbekant gränssnitt gör detta till den idealiska smältpunktsapparaten för dina läkemedels-, råmaterial- och kvalitetskontrollapplikationer.
  • Installationen är enkel med det intuitiva menysystemet, baserat på en Android™ plattform.
  • Ta mätningar, visa resultat, spara program, konfigurera användarinloggningar och mer.
  • Osäker på smälttemperaturen? Använd snabbrampläget för att ta en snabb skanning av hela temperaturområdet.
  • Titta på smältningen på den stora 7 tum. (17,8 cm) pekskärm, eller ställ in enheten och gå iväg och se en video av smältan senare.
  • Ladda ner videor och rapporter till a USB flash-enhet eller använd den valfria skrivaren för direkt utskrift av resultat.
  • Lagrade videoresultat inkluderar en temperaturstämpel av den infångade smälttemperaturen.
  • Förvaringsfack för oanvända kapillärer inkluderar en glasskärare för att öppna kapillärer som är stängda i båda ändar.
  • Det finns också ett område för att hålla tre preparerade provkapillärer säkert borta från värmekällan.
Specifikationer
Produkttyp Digital smältpunktsapparat
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med farmakopén och GLP
Djup (engelska) 14,2 tum
Djup (metriskt) 360 mm
Mått (L x B x H) 360 x 300 x 164 mm
Visningstyp 17,78 cm HD Färg
Elektriska krav 120/230 V, 50/60 Hz
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 164 mm
Håller 2 till 3 mm i 50 mm eller 100 mm L kapillärer
Inkluderar Kalibreringscertifikat
Modell SMP50 med IQOQ-dokumentation
Upplösning 0,1 °C
Sensorer PT1000 Platina motståndstemperaturgivare
Temperaturområde (engelska) Ambient till 752 °F
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till 400 °C
Vikt (metrisk) 4.6 kg
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 300 mm