Läs mer
MP-A08, MedChemExpress
Beskrivning
MP-A08 is a highly selective ATP competitive sphingosine kinase (SPHK1) inhibitor that targets both SphK1 and SphK2 with Ki values of 6.9 ± 0.8 μM and 27 ± 3 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MP-A08 |
| CAS | 219832-49-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H25N3O4S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.22 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=N/C3=CC=CC=C3NS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 519.64 |
| Formel vikt | 519.64 |
| Visa mer |