Läs mer
MP aluminiumoxid A, aktivitet I, surt pH, MP Biomedicals™
Produktkod. 17845616 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 kg
Förpackningsstorlek:
50kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
17845616 50 kg 50kg
1 options
Produktkod. 17845616 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0202159
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MP EcoChrom™ Alumina A, Activity I är ett bra allround -adsorbent för laboratoriebruk såväl som för industriellt bruk. Det används som adsorbent, torkmedel och katalysator, och vid tillverkning av dentala cement och eldfasta material.
MP EcoChrom™ Aluminiumoxid A, aktivitet I är:
  • Bra ''allround'' adsorbenter för laboratoriet.
  • Används såväl som för industriellt bruk.
  • De kan justeras till lägre aktivitet genom tillsats av polära medier, företrädesvis vatten, men även högre alkoholer, t.ex. glykol eller glycerol kan användas.
  • En oxid av aluminium, som förekommer i naturen som olika mineraler som bauxit, korund, etc.
Det används som:
  • En adsorbent
  • Ett torkmedel
  • En katalysator
  • Vid tillverkning av dentala cement och eldfasta material
  • Friflytande puder
Anmärkningar om ansökan:
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid A katalyserar en mängd olika reaktioner som är användbara industriellt.
  • Det används ofta för att avlägsna vatten från gasströmmar.
  • Används även för sin hårdhet och styrka.
  • Det används ofta som slipmedel, inklusive som ett mycket billigare substitut för industriell diamant.
  • Många typer av sandpapper använder aluminiumoxidkristaller.
  • Sur aluminiumoxid, är den svagaste och minst använda typen.
  • Aluminiumoxid är användbart för separation av sura pigment och starka syror.
Det kan orsaka:
  • Polymerisation
  • Kondensation
  • Dehydreringsreaktioner
Anmärkningar:
  • Varken aceton eller etylacetat bör användas som elueringsmedel, eftersom det senare är föremål för förtvålning.
  • Den används också som en dosimeter för strålskydd och terapiapplikationer för dess optiskt stimulerade luminescensegenskaper.
Användningsdeklaration:
  • Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
  • Kromatografi
  • Adsorbenter
  • TLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt Undetermined
Smältpunkt ∼2072°C
CAS 1344-28-1
Färg Benvit
pH 4.5
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 kg
Molekylformel Al2O3
MDL-nummer MFCD00003424
Synonym Alumina, Aluminum oxide, Activated aluminum oxide
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 101.96