Läs mer
MP BIOMEDICALS MP Alumina B
Produktkod. 15593447 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Aluminiumoxid B
Produktkod. 15593447
Brand: MP BIOMEDICALS 0202041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aluminiumoxid B för kromatografi.
32 till 63μ m, aktiv, basisk pH-aluminiumoxid B för kromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 32 till 63μ m
Teknik Kromatografi
Typ Aluminiumoxid B
Material Aluminiumoxid B