Läs mer
MP Alumina R för isotop, surt pH, 63 till 200μ m, MP Biomedicals™
Produktkod. 17885616 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 kg
Förpackningsstorlek:
50kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
17885616 50 kg 50kg
1 options
Produktkod. 17885616 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0206031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MP EcoChrom™ Alumin R är en sur aluminiumoxid, utvecklad för användning i isotopkemi.
Anmärkningar om ansökan:
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid R katalyserar en mängd olika reaktioner som är användbara industriellt.
Det används:
  • För att ta bort vatten från gasströmmar för dess hårdhet och styrka.
  • Som slipmedel, inklusive som ett mycket billigare substitut för industriell diamant.
  • Många typer av sandpapper använder aluminiumoxidkristaller.
  • I kemilaboratorier är aluminiumoxid ett medium för kromatografi, tillgängligt i basiska (pH 9,5), sura (pH 4,5 i vatten) och neutrala formuleringar.
  • Sur aluminiumoxid, är den svagaste och minst använda typen.
  • Aluminiumoxid är användbart för separation av sura pigment och starka syror.
Det kan orsaka:
  • Polymerisationskondensationsdehydreringsreaktioner.
  • Varken aceton eller etylacetat bör användas som elueringsmedel, eftersom det senare är föremål för förtvålning.
  • Den används också som en dosimeter för strålskydd och terapiapplikationer för dess optiskt stimulerade luminescensegenskaper.
Användningsdeklaration:
  • Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
  • Kromatografi
  • Adsorbenter
  • TLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt ∼2980°C
Smältpunkt ∼2072°C
CAS 1344-28-1
Färg Vitt
pH 4.3 ± 0.1
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 kg
Molekylformel Al2O3
MDL-nummer MFCD00003424
Synonym Alumina, Aluminum oxide, Activated aluminum oxide
InChI-nyckel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-namn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 101.96