Läs mer
MP Biomedicals™ 1X fosfatbuffrad koksaltlösning, Dulbecco's, utan magnesium och kalcium
Produktkod. 15779170 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
3 L
Produktkod. 15779170
Brand: MP Biomedicals™ 091860454X6
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Klar, färglös saltlösning utan magnesium och kalcium
  • MDL-nummer: MFCD00131855
  • Format: Lösning
  • pH: 7 till 7,6
  • Osmolalitet: 270 till 305 mM/kg
För hantering och odling av däggdjursceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
Färg Klart
Koncentration 1 X
pH 7 till 7,6
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 500 ml
Formulering Kaliumklorid 200mg/L, Kaliumfosfat monobasiskt 200mg/L, Natriumklorid 8000mg/L, Dibasic natriumfosfat 1150mg/L