Läs mer
MP Biomedicals™ 2XYT-buljong
Produktkod. 11397669 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
:
1kg
Produktkod.
11397669 1kg
1 options
Produktkod. 11397669 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 113012036
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Molekylärbiologicertifierat bakterietillväxtmedium optimerat för tillväxt och underhåll av M13 eller annan filamentös fag
  • Innehåll/liter: 16g, trypton, 10g jästextrakt, 5g NaCl
  • Använd 6 stora kapslar per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Trypton 16g/L, jästextrakt 10g/L, NaCl 5g/L
För användning med (applikation) För tillväxt och underhåll av M13-fag eller annan filamentös fag
Kvantitet 1000 g