Läs mer
MP Biomedicals™ Accutase
Produktkod. 11420705 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420705 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11420705 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091000449
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ny trypsinersättning som uppvisar både proteas- och kollagenolytiska aktiviteter.
  • Ny trypsinersättning som uppvisar både proteas- och kollagenolytiska aktiviteter för cellavlossning
  • Effektiv för att lossa primära fibroblaster, endotelceller, neuroner, tumörcellinjer och insektsceller
  • Behåller de flesta cellyteantigener
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterila
pH 6,8 till 7,8
Kvantitet 100 ml
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.