Läs mer
MP Biomedicals™ AIN-76 Mineralblandning, pulver
Produktkod. 11462771 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462771 10 kg 10kg
11452771 2 kg 2kg
11472771 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462771 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290545510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5155.00 SEK
    4907.42 SEK / 10kg
    Save 247.58 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Pulveriserad
Sammansättning (ingredienser, mängd):
  • Tiaminhydroklorid, 0,6 g
  • Riboflavin, 0,6 g
  • Pyridoxinhydroklorid, 0,7 g
  • Nikotinsyra, 3 g
  • D-kalciumpantotenat, 1,6 g
  • Folsyra, 0,2 g
  • D-biotin, 0,02 g
  • Cyanokobalamin (vitamin B12), 0,001 g
  • Retinylpalmitat (Vitamin A) förblandning (250 000 IE/g), 1,6 g
  • DL-a-tokoferolacetat (250 IE/g), 20 g
  • Kolekalciferol (Vitamin D3, 400 000 IE/g), 0,25 g
  • Menakinon (vitamin K2), 0,005 g
  • Sackaros, fint pulveriserat, 972,9 g
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kalciumfosfat dibasisk 500 g, natriumklorid 74 g, kaliumcitratmonohydrat 220 g, kaliumsulfat 52 g, magnesiumoxid 24 g, mangankarbonat 3,5 g, järncitrat 6 g, zinkkarbonat 3,6 g potassium I. 0,01 g, natriumselenit 0,01 g, kromkaliumsulfat 0,55 g, sackaros, fint pulveriserat 118 g
Formatera Pulver
Kvantitet 10 kg
Art Råtta, mus
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C