Läs mer
MP Biomedicals™ AIN-76 Mineralblandning, pulver
Produktkod. p-3533085 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
Produktkod. 11452771
Brand: MP Biomedicals™ 0290545502
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pulveriserad
Sammansättning (ingredienser, mängd):
  • Tiaminhydroklorid, 0,6 g
  • Riboflavin, 0,6 g
  • Pyridoxinhydroklorid, 0,7 g
  • Nikotinsyra, 3 g
  • D-kalciumpantotenat, 1,6 g
  • Folsyra, 0,2 g
  • D-biotin, 0,02 g
  • Cyanokobalamin (vitamin B12), 0,001 g
  • Retinylpalmitat (Vitamin A) förblandning (250 000 IE/g), 1,6 g
  • DL-a-tokoferolacetat (250 IE/g), 20 g
  • Kolekalciferol (Vitamin D3, 400 000 IE/g), 0,25 g
  • Menakinon (vitamin K2), 0,005 g
  • Sackaros, fint pulveriserat, 972,9 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kalciumfosfat dibasisk 500 g, natriumklorid 74 g, kaliumcitratmonohydrat 220 g, kaliumsulfat 52 g, magnesiumoxid 24 g, mangankarbonat 3,5 g, järncitrat 6 g, zinkkarbonat 3,6 g potassium I. 0,01 g, natriumselenit 0,01 g, kromkaliumsulfat 0,55 g, sackaros, fint pulveriserat 118 g
Formatera Pulver
Kvantitet 2 kg
Art Råtta, mus
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C