Läs mer
MP Biomedicals™ AIN-76A Vitaminblandning
Produktkod. 11412831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412831 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11412831 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296009801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00 SEK
    2021.39 SEK / 1kg
    Save 103.61 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
AIN-76A vitaminblandning är en grundläggande komponent i djurkost för att underhålla möss och råttkolonier i forskningslabbet.
Sammansättning (ingrediens, mängd):
  • Tiaminhydroklorid, 0,6 g
  • Riboflavin, 0,6 g
  • Pyridoxinhydroklorid, 0,7 g
  • Nikotinsyra, 3 g
  • D-kalciumpantotenat, 1,6 g
  • Folsyra, 0,2 g
  • D-Biotin, 0,02 g
  • Cyanokobalamin (vitamin B12), 0,001 g
  • Retinylpalmitat (Vitamin A) förblandning (250 000 IE/g), 1,6 g
  • DL-a-tokoferolacetat (250 IE/g), 20 g
  • Kolekalciferol (Vitamin D3, 400 000 IE/g), 0,25 g
  • Menakinon (Vitamin K2), 0,050 g
  • Sackaros, fint pulveriserat 971,379 g
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Tiaminhydroklorid 0,6 g, Riboflavin 0,6 g, Pyridoxinhydroklorid 0,7 g, Nikotinsyra 3 g, D-kalciumpantotenat 1,6 g, folsyra 0,2 g, D-biotin 0,02 g, Cyanokobalamin (Vitamin B12 Palmita) 0 (Vitamin B10 Palmita) 0. Förblandning (250 000 IE/g) 1,6 g, DL-a-tokoferolacetat (250 IE/g)20 g, kolekalciferol (vitamin D3, 400 000 IE/g) 0,25 g, menakinon (vitamin K2) fint pulver 0,92 g, 9,7 g.
Formatera Pellets
För användning med (applikation) AIN-76 Vitaminblandning är en grundläggande komponent i djurens kost för att upprätthålla möss och råttor kolonier i forskningslabbet
Kvantitet 1 kg
Art Råtta
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C