Läs mer
MP Biomedicals™ AIN-76 Vitaminblandning
Produktkod. 11442771 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442771 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11442771 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0290545401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 SEK
    2710.76 SEK / 1kg
    Save 139.24 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
AIN-76 Vitamin Mixture är en grundläggande komponent i djurkost för att underhålla möss och råttkolonier i forskningslabbet.
Sammansättning (ingrediens, mängd):
  • Kalciumfosfat dibasiskt, 500 g
  • Natriumklorid, 74 g
  • Kaliumcitratmonohydrat, 220 g
  • Kaliumsulfat, 52 g
  • Magnesiumoxid, 24 g
  • Mangankarbonat (43 till 48 % Mn), 3,5 g
  • Järn(III)citrat (16 till 17 % Fe), 6 g
  • Zinkkarbonat (70 % ZnO), 1,6 g
  • Kuprikarbonat (53 till 55 % Cu), 0,3 g
  • Kaliumjodat, 0,01 g
  • Natriumselenit, 0,01 g
  • Kromkaliumsulfat, 0,55 g
  • Sackaros, fint pulveriserat, 118 g
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Tiaminhydroklorid 0,6 g, Riboflavin 0,6 g, Pyridoxinhydroklorid 0,7 g, Nikotinsyra 3 g, D-kalciumpantotenat 1,6 g, folsyra 0,2 g, D-biotin 0,02 g, Cyanokobalamin (Vitamin B12 Palmita) 0 (Vitamin B10 Palmita) 0. Förblandning (250 000 IE/g) 1,6 g, DL-a-tokoferolacetat (250 IE/g)20 g, kolekalciferol (vitamin D3, 400 000 IE/g) 0,25 g, menakinon (vitamin K2) fint pulver 0,92 g, 9,7 g.
Formatera Pulver
För användning med (applikation) AIN-76 Vitaminblandning är en grundläggande komponent i djurens kost för att upprätthålla möss och råttor kolonier i forskningslabbet
Kvantitet 1 kg
Art Råtta
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C