Läs mer
MP Biomedicals™ AIN-76C Semirenified Diet, Pellets
Produktkod. 11487231 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11487231
Brand: MP Biomedicals™ 0296029610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Råtta eller mus, Pellets
  • AIN-76 diet med mängden vitamin K ökade 10 gånger (till 500μ g/kg kost)
  • 0,02% BHT (Butylated Hydroxy Toluene) per gram majsolja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kaseinrenad hög nitrogen 20 %, DL-metionin 0,3 %, sackaros 50 %, majsstärkelse 15 %, alfacel, icke-näringsrik bulk 5 %, majsolja 5 %, kolinbitartrat 0,2 %, AIN mineralblandning, AIN vitaminblandning 3,5 %
Formatera Pellets
För användning med (applikation) Underhålla möss och råttor kolonier i forskningslabbet
Kvantitet 10 kg
Art Råtta, mus
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C