Läs mer
MP Biomedicals™ AIN-76C Semirenified Diet, Pellets
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
- AIN-76 diet med mängden vitamin K ökade 10 gånger (till 500μ g/kg kost)
- 0,02% BHT (Butylated Hydroxy Toluene) per gram majsolja.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Djurkost |
| Komponenter | Kaseinrenad hög nitrogen 20 %, DL-metionin 0,3 %, sackaros 50 %, majsstärkelse 15 %, alfacel, icke-näringsrik bulk 5 %, majsolja 5 %, kolinbitartrat 0,2 %, AIN mineralblandning, AIN vitaminblandning 3,5 % |
| Formatera | Pellets |
| För användning med (applikation) | Underhålla möss och råttor kolonier i forskningslabbet |
| Kvantitet | 20 kg |
| Art | Råtta, mus |
| Förvaringskrav | 15 °C till 30 °C |