Läs mer
MP Biomedicals™ AIN-93G mineralblandning, pulver
Produktkod. p-3533091 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
Produktkod. 11471442
Brand: MP Biomedicals™ 0296040002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pulveriserad, för gnagare
För tillväxt, graviditet och laktationsfaser hos gnagare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kalciumkarbonat 35,7 %, monokaliumfosfat 19,6 %, kaliumcitratmonohydrat 7,078 %, natriumklorid 7,4 %, kaliumsulfat 4,66 %, magnesiumoxid 2,4 %, järncitrat 0,606 %, karbonat 5,0 %, zin. 0,063 %, Kopparkarbonat 0,03 %, Kaliumjodat 0,001 %, Natriumselenat, Vattenfritt 0,00103 %, Ammoniummolybdat.4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat.9H2O 0,145 %, Kalium 0,145 %, Krom270, Krom270. Litiumklorid 0,00174 %, borsyra 0,008145 %, natriumfluorid 0,00635 %, nickelkarbonat 0,00318 %, ammoniumvanadat 0,00066 %, pulveriserat socker 22,1 %
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Tillväxt, dräktighet och laktationsfaser av gnagare
Kvantitet 2 kg
Art Gnagare
Förvaringskrav 15 till 30 °C
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.