Läs mer
MP Biomedicals™ AIN-93M mineralblandning, pulveriserad
Produktkod. 11421452 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
10 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421452 50 kg 50kg
11401452 2 kg 2kg
11411452 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421452 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296040150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28345.00 SEK
    27002.47 SEK / 50kg
    Save 1342.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
AIN-93M Mineralmix, pulveriserad, för gnagare.
  • Används för underhåll av vuxna gnagare
  • Finns ej i pelletsform
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Komponenter Kalciumkarbonat 35,7 %, monokaliumfosfat 19,6 %, kaliumcitratmonohydrat 7,078 %, natriumklorid 7,4 %, kaliumsulfat 4,66 %, magnesiumoxid 2,4 %, järncitrat 0,606 % karbonat 5,0 % karbonat, zin. 0,063 %, Kopparkarbonat 0,03 %, Kaliumjodat 0,001 %, Natriumselenat, Vattenfritt 0,00103 %, Ammoniummolybdat.4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat.9H2O 0,145 %, Kalium 0,145 %, Krom270, Krom270. Litiumklorid 0,00174 %, borsyra 0,008145 %, natriumfluorid 0,00635 %, nickelkarbonat 0,00318 %, ammoniumvanadat 0,00066 %, pulveriserat socker 22,1 %
Formatera Pulver
För användning med (applikation) Diet för underhåll av vuxna gnagare
Kvantitet 50 kg
Art Gnagare
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.