Läs mer
MP Biomedicals™ AIN-93-Vx Vitaminmix
Produktkod. 11431452 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431452 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11431452 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0296040201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.00 SEK
    2792.55 SEK / 1kg
    Save 142.45 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Komponent av AIN-93M& AIN-93G diet
AIN-93-VX Vitaminmix är en komponent i AIN-93M& AIN-93 g diet.
Specifikationer
Produkttyp Djurkost
Formatera Pulver
Kvantitet 1 kg
Art Gnagare
Förvaringskrav 15 °C till 30 °C