Läs mer
MP Biomedicals™ Aldehyddehydrogenas, kaliumaktiverad
Produktkod. 11446091 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 U
250 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
250 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446091 100 U 100 enheter
11456091 250 U 250 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446091 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219067980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2960.00 SEK
    2815.92 SEK / Paket med 100
    Save 144.08 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Från jäst
Aktivitet: 1U/mg fast (ca 5U/mg protein). ADH Mindre än 0,1 %. Enhetsdefinition: En enhet orsakar oxidation av en mikromol acetaldehyd till ättiksyra per minut vid pH 8,0 och 25 °C i närvaro av kaliumjoner och tioler. Frystorkat stabiliserat pulver.
Specifikationer
Koncentration ≈5 U/mg protein,≥ 1 U/mg fast
Färg Off-white
pH 9
För användning med (applikation) Oxiderar ett antal alifatiska och aromatiska aldehyder
Innehåll och lagring -20 °C
Källa Jästsvampar
Kvantitet 100 U
Produkttyp Aldehydehydrogenas
Molekylvikt (g/mol) ≈200 000
Inhibitorer SH-reagens, såsom N-etylmaleimid, 2-jodbensoesyra, jodättiksyra och klorkvicksilverbensoesyra, tungmetaller (särskilt Cu2-) och acetaldehyd (vid höga koncentrationer)
Form Lyofiliserat pulver